288462
Phosphorus tribromide
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Phosphorus(III) bromide
Productos recomendados
presión de vapor
0.27 psi ( 54 °C)
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.697 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
mp
−41.5 °C (lit.)
densidad
2.88 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
BrP(Br)Br
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
Clave InChI
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?