Merck
283363
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-nitrotoluene
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(NO2)F
Número de CAS:
Peso molecular:
155.13
Beilstein:
2502584
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
97-98 °C/3 mmHg (lit.)
mp
52-55 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
nitro
cadena SMILES
Cc1ccc(c(F)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
WZMOWQCNPFDWPA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Fluoro-4-nitrotoluene has been used in the preparation of IκB kinase (IKK) inhibitor, BMS [N1-(1,8-dimethylimidazo[1,2-a]quinolin-4-yl)-ethane-1,2-diamine][1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tomoko Hayashi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(47), 18619-18624 (2007-11-16)
3-Hydroxyanthranilic acid (HAA), a compound generated during tryptophan metabolism initiated by indoleamine 2,3-dioxygenase, is known to induce T cell death, but its molecular target is not known. Here we report that HAA inhibits NF-kappaB activation upon T cell antigen receptor