Merck
283339
Sigma-Aldrich
1-tert-Butyl-1-cyclohexene
technical, 80%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H9C(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
138.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Ensayo
80%
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
167-168 °C/754 mmHg (lit.)
densidad
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)C1=CCCCC1
InChI
1S/C10H18/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h7H,4-6,8H2,1-3H3
Clave InChI
GQBKAYONUCKYKT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-tert-Butyl-1-cyclohexene has been employed as substrate to investigate catalytic activity and BET surface area for the different desilicated TS-1 zeolite samples[1].
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Desilication of TS-1 zeolite for the oxidation of bulky molecules.
Silvestre-Albero A, et al.
Catalysis Communications, 44, 35-39 (2014)