Good product turnaround & according to prescribed specs.
283282
Di(propylene glycol) methyl ether, mixture of isomers
97%
Sinónimos:
Dipropylene glycol monomethyl ether
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.4 mmHg ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
190 °C (lit.)
densidad
0.938 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
O(C(CO)C)CC(OC)C
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(4-8)10-5-7(2)9-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
CUDYYMUUJHLCGZ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?