Merck
388130
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) butyl ether, mixture of isomers
99%
Seleccione un Tamaño
1 L
US$ 98,50
US$ 98,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
US$ 98,50
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3OC3H6OC3H6OH
Número de CAS:
Peso molecular:
190.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 98,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
222-232 °C (lit.)
densidad
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O(C(COCCCC)C)CC(O)C
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. ジプロピレングリコールブチルエーテル(cas No.29911-28-2, カタログ番号388130-1L)にBHTは添加されていますでしょうか。 How much BHT is added to dipropylene glycol butyl ether (cas No.29911-28-2, catalog No.388130-1L)?
    1 answer
    1. This product does not contain BHT.