281921
Allyl propyl ether
95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.399 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
densidad
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCOCC=C
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)