Merck
281794
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenethyl alcohol
98%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 139,00
US$ 139,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 139,00
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
167.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 139,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
141-146 °C/4 mmHg (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
nitro
cadena SMILES
OCCc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c10-5-4-7-2-1-3-8(6-7)9(11)12/h1-3,6,10H,4-5H2
Clave InChI
PWZWTSYUZQZFKE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Nitrophenethyl alcohol has been employed as substrate to engineer nitrobenzene dioxygenase for the production of the highly potent antioxidant, hydroxytyrosol[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Kalia Bernath-Levin et al.
Applied microbiology and biotechnology, 98(11), 4975-4985 (2014-01-28)
Nitrobenzene dioxygenase (NBDO) is known to add both atoms of molecular oxygen to the aromatic ring of nitrobenzene to form catechol. It is assembled by four subunits of which the alpha subunit is responsible for catalysis. As an oxidizing enzyme