Merck
673145
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-(methylthio)phenol
97%
Sinónimos:
4-(Methylthio)-m-cresol, 3-Methyl-4-(methylthio)phenol, MTMC
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10OS
Número de CAS:
Peso molecular:
154.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
56-60 °C
grupo funcional
thioether
cadena SMILES
CSc1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C8H10OS/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
Clave InChI
VKALYYFVKBXHTF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lei Chen et al.
IEEE transactions on medical imaging, 37(8), 1775-1787 (2018-07-12)
The O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) promoter methylation and isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) mutation in high-grade gliomas (HGG) have proven to be the two important molecular indicators associated with better prognosis. Traditionally, the statuses of MGMT and IDH1 are obtained via surgical
Youhong Ai et al.
Journal of chromatography. A, 1407, 52-57 (2015-07-15)
A nanostructural polyaniline-poly(propylene oxide) (PANI-PPO) composite coating was electrochemically synthesized on a stainless steel wire, by using acidic ionic liquid 1-sulfobutyl-3-methylimidazolium hydrosulfate as supporting electrolyte. The coating showed strong hydrophobicity and allowed for the direct immersion solid-phase microextraction of carbamate