Merck
279129
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-1,3-pentadiene
70%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=CHC(CH3)=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
82.14
Beilstein:
1839462
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
70%
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
bp
75-76 °C (lit.)
densidad
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C=C\C(C)=C
Otras notas
Remainder 4-methyl-1,3-pentadiene
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
17.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)