Merck
277711
Sigma-Aldrich
(Methoxymethyl)trimethylsilane
98%
Sinónimos:
(Trimethylsilyl)methyl methyl ether
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 288,00
US$ 288,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 288,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCH2Si(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
118.25
Beilstein:
1732033
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 288,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.39 (lit.)
bp
83 °C/740 mmHg (lit.)
densidad
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
COC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H14OSi/c1-6-5-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
Clave InChI
PPNQXAYCPNTVHH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
21.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Review SET mechanism in photoredox catalysis for sustainable reactions and rearrangement of oxaziridines.