27728
Ácido oleico
meets analytical specification of Ph, Eur., 65.0-88.0% (GC)
Sinónimos:
Ácido cis-9-octadecenoico, Ácido elaínico
Productos recomendados
presión de vapor
1 mmHg ( 176 °C)
descripción
peroxide value <= 10
Ensayo
65.0-88.0% (GC)
Formulario
liquid
calidad
meets analytical specification of Ph, Eur.
composición
fatty acids w. 1 chain > C18, ≤4.0% GC
linoleic acid, ≤18.0% GC
linolenic acid, ≤4.0% GC
margaric acid, ≤4.0% GC
myristic acid, ≤5.0% GC
oleic acid, 65.0-88.0% GC
palmitic acid, ≤16.0% GC
palmitoleic acid, ≤8.0% GC
stearic acid, ≤6.0% GC
impurezas
residual solvents, complies
residuo de ign.
≤0.1%
color
clear
índice de refracción
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
valor de ácido
195‑204
valor de yodo
89‑105
densidad
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
idoneidad
complies for appearance of solution
in accordance for fatty acid composition
passes test for identity
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
Clave InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Información sobre el gen
human ... SOAT1(6646) , SOAT2(8435)
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?