Merck
276707
Sigma-Aldrich
Paladio sobre carbono
extent of labeling: 5 wt. % loading (dry basis), matrix activated carbon, wet support
Sinónimos:
Pd/C
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 225,00
50 G
US$ 918,00
US$ 225,00
Fecha estimada de envío19 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 225,00
50 G
US$ 918,00
About This Item
Fórmula lineal:
Pd
Peso molecular:
106.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 225,00
Fecha estimada de envío19 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
contains
~50% water
Quality Level
reaction suitability
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Criegee Mechanism For Ozonolysis
extent of labeling
5 wt. % loading (dry basis)
weight
Unit weight excludes weight of water
matrix
activated carbon, wet support
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalizador para:
  • Reacción de Stille
  • Reacciones de hidrogenación
  • Reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura y reacciones de Heck-Mizoroki
  • Desoxigenación
  • Reacciones de oxidación
  • Reacciones de acoplamiento
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)