Merck
273457
Sigma-Aldrich
N-Guanylurea sulfate salt hydrate
97%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 233,00
US$ 233,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 233,00
About This Item
Fórmula lineal:
[H2NC(=NH)NHCONH2]2·H2SO4 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
151.13 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 233,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
199 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
O.OS(O)(=O)=O.NC(=N)NC(N)=O.NC(=N)NC(N)=O
InChI
1S/2C2H6N4O.H2O4S.H2O/c2*3-1(4)6-2(5)7;1-5(2,3)4;/h2*(H6,3,4,5,6,7);(H2,1,2,3,4);1H2
Clave InChI
DZDHHDIWWOAIGP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
N-Guanylurea sulfate salt hydrate may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Baptiste A J Poursat et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 182, 109414-109414 (2019-07-14)
Metformin (MET) is a pharmaceutical product mostly biotransformed in the environment to a transformation product, guanylurea (GUA). In ready biodegradability tests (RBTs), however, contrasting results have been observed for metformin. The objective of this study was to measure the biodegradation