Merck
272299
Sigma-Aldrich
5-Methoxyindan
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
148.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.544 (lit.)
bp
143-145 °C/60 mmHg (lit.)
densidad
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C10H12O/c1-11-10-6-5-8-3-2-4-9(8)7-10/h5-7H,2-4H2,1H3
Clave InChI
WPPWEFVZGFJESZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5-Methoxyindan was used in the synthesis of 1,1,2,3−tetrabromo−6−methoxyindene by undergoing photobromination reaction.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bromination of 5−Methoxyindane: Synthesis of New Benzoindenone Derivatives and Ready Access to 7H−Benzo [c] fluoren−7−one Skeleton.
Synthetic Communications, 38(9), 1333-1345 (2008)