Merck
270148
Sigma-Aldrich
Methyl (R)-(−)-3-hydroxy-2-methylpropionate
99%
Sinónimos:
(−)-Methyl D-β-hydroxyisobutyrate, (R)-(−)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 71,40
5 G
US$ 197,00
US$ 71,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 71,40
5 G
US$ 197,00
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH(CH3)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
118.13
Beilstein:
3587507
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 71,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]19/D −26°, c = 4 in methanol
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
76-77 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadena SMILES
COC(=O)[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
Clave InChI
ATCCIZURPPEVIZ-SCSAIBSYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Methyl (R)-(-)-3-hydroxy-2-methylpropionate may be used in the preparation of (S)-(4-benzyloxy-3-methylbut-1-ynyl)triethylsilane.[1] It may also be used as a starting material in the total synthesis of (-)-discodermolide[2], (-)-stemoamide[3] and (-)-stemospironine.[4]
The (R)- and (S)-isomers are bifunctional building blocks for the synthesis of a wide variety of optically active molecules.[5][6][7]
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A convergent synthesis of (S)-?-methyl-2-aryltryptamine based gonadotropin releasing hormone antagonists.
Walsh TF, et al.
Tetrahedron, 57(24), 5233-5241 (2001)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 759-759 (1993)
Distinct binding and cellular properties of synthetic (+)-and (-)-discodermolides.
Hung DT, et al.
Chemistry & Biology, 1(1), 67-71 (1994)
Tetrahedron Letters, 34, 5939-5939 (1993)
Total Synthesis of (-)-Stemospironine.
Williams DR, et al.
Organic Letters, 3(17), 2721-2724 (2001)