Merck
26630
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,4-dimethylbenzene
≥99.0%
Sinónimos:
2-Chloro-p-xylene
Seleccione un Tamaño
250 ML
US$ 281,00
US$ 281,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
US$ 281,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
140.61
Beilstein:
2040349
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 281,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.524 (lit.)
n20/D 1.524
bp
186 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
2-3 °C
densidad
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Cc1ccc(C)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
KZNRNQGTVRTDPN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Chloro-1,4-dimethylbenzene may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
67 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)