The length of the rods should be about 12" (MS 10/98). This material is packaged under argon, and the rods are approximately 12 inches long.
265969
Lithium
rod, diam. 12.7 mm, 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Lithium atom, Lithium element
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
rod
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
resistividad
9.446 μΩ-cm, 20°C
Diámetro
12.7 mm
bp
1342 °C (lit.)
mp
180 °C (lit.)
densidad
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
[Li]
InChI
1S/Li
Clave InChI
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What is the length of the rods?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is the lithium stored in paraffin wax or an inert atmosphere? And is it in the form of rods, pellets, chunks, etc.? Thank you!
1 answer-
This product is supplied as rod with a diameter of 12.7 mm and a length of approximately 12 in (30.5 cm). These are packaged under argon.