Merck
265306
Sigma-Aldrich
2,3-Difluoroaniline
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 83,30
US$ 83,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 83,30
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
129.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 83,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.514 (lit.)
densidad
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Nc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
Clave InChI
YCCQGFYAVUTQFK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,3-Difluoroaniline was used in the synthesis of ethyl 2-arylamino-4-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Solution-phase parallel synthesis using ion-exchange resins.
Tetrahedron, 54(16), 4141-4150 (1998)