Merck
196606
Sigma-Aldrich
2,5-Difluoroaniline
99.5%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 43,90
US$ 43,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 43,90
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
129.11
Beilstein:
2802549
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 43,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99.5%
índice de refracción
n20/D 1.513 (lit.)
bp
176-178 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
densidad
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Nc1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
Clave InChI
YNOOQIUSYGWMSS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,5-Difluoroaniline was used in the synthesis of 2,4-di-tert-butyl-6-[(2,5-difluorophenyl)iminomethyl]phenol[1]. It was also used in ultrasound-assisted preparation of 1,4-diazabutadienes[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Omer Celik et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 65(Pt 11), o2786-o2786 (2009-01-01)
In the title Schiff base, C(21)H(25)F(2)NO, the dihedral angle between the aromatic rings is 27.90(5)° and an intramolecular O-H⋯N hydrogen bond occurs. In the crystal, the molecules are linked by C-H⋯O, C-H⋯N and C-H⋯F interactions.
Jing-Yu He et al.
Ultrasonics sonochemistry, 18(1), 466-469 (2010-08-28)
An ultrasound-assisted preparation of 1,4-diazabutadienes via smooth condensation of diketones with amines under solvent-free conditions is described. The generality of this method was examined by the synthesized N,N'-diaryl- and N,N'-dialkyl-1,4-diazabutadiene derivatives. In addition to experimental simplicity, the main advantages of
I M Rietjens et al.
Chemico-biological interactions, 94(1), 49-72 (1995-01-01)
The in vivo metabolite patterns of 2,5-difluoroaminobenzene and of its nitrobenzene analogue, 2,5-difluoronitrobenzene, were determined using 19F NMR analysis of urine samples. Results obtained demonstrate significant differences between the biotransformation patterns of these two analogues. For the aminobenzene, cytochrome P450