Merck
265144
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorobenzaldehyde
98%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
142.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.499 (lit.)
bp
64-65 °C/17 mmHg (lit.)
densidad
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadena SMILES
Fc1cccc(C=O)c1F
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-4H
Clave InChI
WDBAXYQUOZDFOJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The emission and absorption spectra of 2,3-difluorobenzaldehyde were studied[1].
Aplicación
2,3-Difluorobenzaldehyde was used in the synthesis of aminophosphine[2].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Takashi Mino et al.
The Journal of organic chemistry, 71(19), 7346-7353 (2006-09-09)
N-Aryl indoline-type aminophosphines 1a-c were obtained in good yields by a nucleophilic aromatic substitution (S(N)Ar) reaction followed by silane reduction. Aminophosphine 1d was also prepared from 2,3-difluorobenzaldehyde (4) via dimethylhydrazone. Optical resolution of C(aryl)-N(amine) bond atropisomers was achieved using (S)-(+)-di-mu-chlorobis[2-[(dimethylamino)ethyl]phenyl-C(2),N]dipalladium(II)
Spectroscopy and dynamics of the excited singlet and triplet states of 2, 3-, 2, 4-and 2, 5-difluorobenzaldehyde vapors.
Itoh, T.
Journal of Molecular Spectroscopy, 257(2), 170-176 (2009)