Merck
265039
Sigma-Aldrich
Benzyl trisulfide
99%
Sinónimos:
Dibenzyl trisulfide
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5CH2)2S3
Número de CAS:
Peso molecular:
278.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
99%
bp
160-163 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
SMILES string
C(SSSCc1ccccc1)c2ccccc2