Merck
263664
Sigma-Aldrich
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2C6H4COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
189.04
Beilstein:
2436228
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5748 (lit.)
bp
149-150 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCc1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5H2
Clave InChI
YCAIYRWHKSJKEB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride has been used in the preparation of:
  • new amphiphilic star polymers possessing a hyperbranched core and hydrophilic graft arms[1]
  • water-soluble, solution-stable, bioactive prodrugs[2]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of new amphiphilic star polymers derived from a hyperbranched macroinitiator by the cationic 'grafting from'method.
Weberskirch R, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 200(4), 863-873 (1999)
International Journal of Pharmaceutics, 58, 143-143 (1990)