Merck
259594
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde monohydrate
98%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 164,00
5 G
US$ 788,00
US$ 164,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 164,00
5 G
US$ 788,00
About This Item
Fórmula lineal:
(HO)3C6H2CHO·H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
172.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 164,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
218 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
O.Oc1cc(C=O)cc(O)c1O
InChI
1S/C7H6O4.H2O/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4;/h1-3,9-11H;1H2
Clave InChI
OSEOMYNJYKADOS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde monohydrate may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)