Merck
236063
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(salicylidene)ethylenediaminocobalt(II) hydrate
97%
Sinónimos:
N,N′-Disalicylidene-ethylenediamine cobalt(II) salt, Co(SALEN)2, Ethylenebis(salicylimine) cobalt(II) salt, Salcomine
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 274,00
US$ 274,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 274,00
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2N=CHC6H4-2-(O)]2Co·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
325.23 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 274,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: cobalt
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[H]O[H].C1C\N=C\c2ccccc2O[Co]Oc3ccccc3\C=N\1
InChI
1S/C16H16N2O2.Co.H2O/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20;;/h1-8,11-12,19-20H,9-10H2;;1H2/q;+2;/p-2/b17-11+,18-12+;;
Clave InChI
ZHOAQDMEVUBLJP-SNTCFBDDSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)