Merck
257818
Sigma-Aldrich
3-Phenoxy-1,2-propanediol
95%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5OCH2CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
168.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
assay
95%
bp
315 °C (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
SMILES string
OCC(O)COc1ccccc1
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)