Merck
256803
Sigma-Aldrich
Diisobutylaluminum chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2CHCH2]2AlCl
Número de CAS:
Peso molecular:
176.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4506 (lit.)
bp
152 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
densidad
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)C[Al](Cl)CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.ClH/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;1H/q;;+1;/p-1
Clave InChI
HQMRIBYCTLBDAK-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Transmetalating reagent
Envase
Supplied in a Sure/Pac cylinder and has a 1/4-turn bronze ball valve with a female 1/4" NPT outlet thread (Z122661) installed. Before using the cylinder, ensure that the valve is closed, then remove carbon steel plug that seals the outlet valve.
Compatible with the following:For instructions please refer to technical bulletin AL-136: The Aldrich Sure/Pac Cylinder System
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
adaptador de entrada de la membrana de goma
Referencia del producto
Descripción
Precios
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)