471461
2-(Ethylamino)ethanol
≥98%
Sinónimos:
N-Ethylethanolamine
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98%
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCNCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI key
MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
172.4 °F
flash_point_c
78 °C