Merck
253839
Sigma-Aldrich
3-Acetylbenzoic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
164.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
mp
169-171 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
CHZPJUSFUDUEMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
3-Acetylbenzoic acid has been used in preparation of 3-(2-hydroxyethyl)benzyl alcohol[1] and methyl 3-acetylbenzoate[2].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yanong D Wang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(5), 2091-2100 (2009-02-10)
Checkpoint deficiency of malignant cells can be exploited in cancer drug discovery. Compounds that selectively kill checkpoint-deficient cells versus checkpoint-proficient cells can be utilized to preferentially target tumor cells, while sparing normal cells. The protein p21(Wafl/Cipl/Sdi1) (hereafter referred to as
Vincenzo Calderone et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 60(2), 189-195 (2008-02-02)
This work describes the synthesis of some benzoic (1-4) and alcoholic (5-7) nitrooxy derivatives, which are nitric oxide (NO) donors in themselves, and can also be seen as useful linkers that can be used in multi-target drugs capable of releasing