Merck
251615
Sigma-Aldrich
Ethylaluminum dichloride solution
1.0 M in hexanes
Sinónimos:
Dichloro(ethyl)alumane solution
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2AlCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
126.95
Beilstein:
4123357
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
5 mmHg ( 60 °C)
Formulario
liquid
concentración
1.0 M in hexanes
densidad
0.729 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC[Al](Cl)Cl
InChI
1S/C2H5.Al.2ClH/c1-2;;;/h1H2,2H3;;2*1H/q;+2;;/p-2
Clave InChI
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Ethylaluminum dichloride is a strong Lewis acid and a proton scavenger[1] that can be used:
  • To catalyze polymerization of isobutylene.[2]
  • To facilitate Diels-Alder reaction of α,β-unsaturated esters.[3]
  • To carry out Pinacol reduction rearrangements.[4]
  • To promote Schmidt rearrangement of diketoazides in the synthesis of indolizidines and pyrroloazepinediones.[5]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-23 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ethylaluminum Dichloride.
Snider B B.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)
Ethylaluminum Dichloride.
Snider B B.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Stereochemical aspects of the intramolecular Diels-Alder reactions of methyl deca-2, 7, 9-trienoates. 1. Thermal cyclizations.
Roush W R, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45(21), 4264-4267 (1980)
Concise access to indolizidine and pyrroloazepine skeleta via intramolecular Schmidt reactions of azido 1, 3-diketones.
Lertpibulpanya D and Marsden S P
Organic & Biomolecular Chemistry, 4(18), 3498-3504 (2006)
Cyclorearrangement and cycloolefination of keto-bis-sulfones. A sulfone analog of a pinacol reduction-rearrangement.
Trost B M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 114(13), 5432-5434 (1992)