Merck
250767
Sigma-Aldrich
Trichloromethyl isocyanate
About This Item
Fórmula lineal:
CCl3NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
160.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.477 (lit.)
bp
119-123 °C (lit.)
densidad
1.564 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(Cl)(Cl)N=C=O
InChI
1S/C2Cl3NO/c3-2(4,5)6-1-7
Clave InChI
OXBFBRZWBIXFGO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in synthesis of:
  • Trisubstituted alkanoates or lactone derivatives
  • Urea and thiourea derivatives of 15-membered azalides for use as antimalarial chemotherapeutics
Trichloromethyl isocyanate has been used in derivatization of carboxy end functional poly(methylmethacrylate) or amino end function polystyrene (polymers)[1].
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Advances in RAFT polymerization: the synthesis of polymers with defined end-groups.
Moad G, et al.
Polymer, 46(19), 8458-8468 (2005)