249777
(Bromomethyl)trimethylsilane
97%
Sinónimos:
(Trimethylsilyl)methyl bromide
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
115.5 °C/742 mmHg (lit.)
density
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)CBr
InChI
1S/C4H11BrSi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
InChI key
ACAUYCZBWABOLI-UHFFFAOYSA-N
For use with
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?