Merck
249742
Sigma-Aldrich
Triosmium dodecacarbonyl
98%
Sinónimos:
Osmium carbonyl, tri-Osmium dodecacarbonyl
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 998,00
US$ 998,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 998,00
About This Item
Fórmula lineal:
Os3(CO)12
Número de CAS:
Peso molecular:
906.81
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 998,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
core: osmium
reagent type: catalyst
mp
224 °C (lit.)
cadena SMILES
[Os].[Os].[Os].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.3Os/c12*1-2;;;
Clave InChI
VUBLMKVEIPBYME-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hung, J-T. et al.
Organometallics, 15, 5605-5605 (1996)
Leong, W.K. et al.
Organometallics, 16, 1079-1079 (1997)