Merck
209066
Sigma-Aldrich
Osmium(III) chloride hydrate
Sinónimos:
Osmium trichloride hydrate, Osmium(3+) trichloride hydrate, Trichloroosmium hydrate
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 303,00
2.5 G
US$ 1.080,00
US$ 303,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 303,00
2.5 G
US$ 1.080,00
About This Item
Fórmula lineal:
OsCl3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
296.59 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 303,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: osmium
cadena SMILES
O.Cl[Os](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Os/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
Clave InChI
KHHOLOMEVBPRQY-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Reagent for preparation of dichlorodihydridoosmium complexes, useful starting materials and catalysts.[1]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aracama, M.
Inorganic Chemistry, 30, 288-288 (1991)
Christopher S Wilson et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(50), 11593-11603 (2020-06-11)
Dinuclear metallodrugs offer much potential in the development of novel anticancer chemotherapeutics as a result of the distinct interactions possible with bio-macromolecular targets and the unique biological activity that can result. Herein, we describe the development of isostructural homo-dinuclear OsII