Merck
249483
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
99%
Sinónimos:
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
208.56
Beilstein:
881040
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.479 (lit.)
bp
84-85 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
1.416 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12/h1-4H
Clave InChI
MXIUWSYTQJLIKE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
D Premnath et al.
Interdisciplinary sciences, computational life sciences, 9(1), 130-139 (2016-01-05)
The commenced work deals with the synthesis, characterization and evaluation of biological activities of 4-amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one. The synthesis was done by the condensation of aromatic acid chlorides with 4-aminoantipyrine. The structures of synthesized derivatives were elucidated using IR, Mass