Merck
244171
Sigma-Aldrich
1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8N4O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
268.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
133-135 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2cnc(n2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N4O4S/c1-7-2-4-8(5-3-7)18(16,17)12-6-10-9(11-12)13(14)15/h2-6H,1H3
Clave InChI
ZQMJAWSQRGYFBM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)