Merck
241865
Sigma-Aldrich
Boron carbide
−60-+230 mesh
Sinónimos:
Carbon tetraboride
About This Item
Fórmula lineal:
CB4
Número de CAS:
Peso molecular:
55.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
particle size
−60-+230 mesh
density
2.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
B1=BB=C=B1
InChI
1S/CB4/c1-2-4-5-3-1
InChI key
NOJMLSPGQSYAIT-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)