240710
Ethyl chloroacetate
≥99%
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
10 mmHg ( 38 °C)
3.3 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
143 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
InChI key
VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?