240656
1,2-Dibromoethane
≥99%
Sinónimos:
EDB, Ethylene dibromide
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
~6.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
11.7 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.539 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 250 part
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
densidad
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
BrCCBr
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2
Clave InChI
PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Vinyl bromide and 1,2-disubstituted ethane derivatives.[1][2]
- Vinyl aromatic compounds by palladium-catalyzed cross-coupling reaction with various arylboronic acids via in situ formation of vinyl bromide.[3]
- 2-arylsulfonyl hydrazones by reacting with aryldiazonium tetrafluoroborates, sulfur dioxide and hydrazines.[4]
It can also be used as a bromine source in organic synthesis to brominate carbanions.[1]
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.