240028
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
≥99%
Sinónimos:
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, BHT, Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, DBPC
About This Item
Productos recomendados
vapor density
7.6 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
solid
autoignition temp.
878 °F
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Application
replaced by
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
260.6 °F - open cup
flash_point_c
127 °C - open cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?