Merck
238392
Sigma-Aldrich
Sodium deoxycholate monohydrate
97%
Sinónimos:
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid sodium salt, 7-Deoxycholic acid sodium salt, Desoxycholic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H39NaO4 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
432.57
Beilstein/REAXYS Number:
3643164
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
assay
97%
optical activity
[α]20/D +48.3°, c = 1 in ethanol
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3CCC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4.Na.H2O/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;;/m1../s1
Inchi Key
NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
Application
Powerful solubilization agent; used in the solubilization of estrogen synthetase from human placental microsomes.
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)