238376
1-Chloropentane
99%
Sinónimos:
Amyl chloride, Pentyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.412 (lit.)
bp
107-108 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
densidad
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
cadena SMILES
CCCCCCl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3
Clave InChI
SQCZQTSHSZLZIQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?