Merck
155136
Sigma-Aldrich
Chlorocyclopentane
99%
Sinónimos:
Cyclopentyl chloride
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 192,00
US$ 192,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 192,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
104.58
Beilstein:
1900557
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 192,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4512 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
densidad
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC1CCCC1
InChI
1S/C5H9Cl/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
Clave InChI
NDTCXABJQNJPCF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Chlorocyclopentane was used in the preparation of diastereomeric activation products[1].
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
16 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Andrew J Vetter et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(30), 10742-10752 (2009-04-03)
Several halogenated substrates are found to participate in C-H bond cleavage reactions with the photochemically generated fragment [Tp'Rh(CNR)] (Tp' = hydrotris(3,5-dimethylpyrazolyl)borate; R = CH(2)CMe(3)). Reaction with 1- or 3-chloropentane gives only terminal C-H activation products. Reaction with 2-chloropentane gives a
Laura A Mertens et al.
The journal of physical chemistry. A, 122(24), 5418-5436 (2018-05-09)
The relative rates of C-C and C-H β-scission reactions of isobutyl radicals (2-methylprop-1-yl, C4H9) were investigated with shock tube experiments at temperatures of (950 to 1250) K and pressures of (200 to 400) kPa. We produced isobutyl radicals from the