238279
1-Iodohexadecane
contains copper as stabilizer, 95%
Sinónimos:
Hexadecyl iodide
Nivel de calidad
Ensayo
95%
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.4806 (lit.)
bp
206-207 °C/10 mmHg (lit.)
mp
21-23 °C (lit.)
densidad
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
iodo
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCI
InChI
1S/C16H33I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
Clave InChI
KMWHQYDMBYABKL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 - 162.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72.0 - 72.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?