Merck
236675
Sigma-Aldrich
1,4,4a,9a-Tetrahydroanthraquinone
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
212.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
grade
technical grade
assay
90%
mp
99-101 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C2CC=CCC2C(=O)c3ccccc13
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)