235210
(1R,2S)-(−)-N-Methylephedrine
99%
Sinónimos:
(−)-(1R,2S)-2-Dimethylamino-1-phenylpropanol, (−)-N-Methylephedrine, [R-(R*,S*)]-α-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzenemethanol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]21/D −29.2°, c = 5 in methanol
mp
86-88 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
phenyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)N(C)C
InChI
1S/C11H17NO/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10/h4-9,11,13H,1-3H3/t9-,11-/m0/s1
Clave InChI
FMCGSUUBYTWNDP-ONGXEEELSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?