Merck
232815
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-N-(2-hydroxyethyl)benzamide
96%
Sinónimos:
2,4-Dihydroxybenzoic ethanolamide
About This Item
Fórmula lineal:
(HO)2C6H3CONHCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
197.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
mp
163-165 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCNC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C9H11NO4/c11-4-3-10-9(14)7-2-1-6(12)5-8(7)13/h1-2,5,11-13H,3-4H2,(H,10,14)
Clave InChI
HHSJOVPBCHTADG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)