Merck
232068
Sigma-Aldrich
Cesium hydroxide solution
50 wt. % in H2O, 99% trace metals basis
Sinónimos:
Cesium hydroxide hydrate
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 164,00
500 G
US$ 560,00
US$ 164,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 164,00
500 G
US$ 560,00
About This Item
Fórmula lineal:
CsOH
Número de CAS:
Peso molecular:
149.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 164,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
99% trace metals basis
Formulario
liquid
concentración
50 wt. % in H2O
impurezas
≤15000.0 ppm Trace Metal Analysis
densidad
1.72 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[OH-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Cesium hydroxide solution can be used to adjust the pH of rinsesolutions.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Brenda Farrell et al.
The Journal of general physiology, 152(7) (2020-05-10)
Outer hair cell (OHC) electromotility amplifies acoustic vibrations throughout the frequency range of hearing. Electromotility requires that the lateral membrane protein prestin undergo a conformational change upon changes in the membrane potential to produce an associated displacement charge. The magnitude
M M V Ramana et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 152, 165-171 (2015-07-25)
In the present work, isopropyl-6-amino-4-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-cyano-2-methyl-4H-pyran-3-carboxylate (4H-pyran analog) has been synthesized by a three component reaction catalyzed by CsOH/γ-Al2O3 and characterized. The interaction of 4H-pyran analog with herring sperm DNA (hs DNA) under physiological conditions (phosphate buffer of pH 7.2) was