Merck
23205
Sigma-Aldrich
4-Methoxycarbonylphenyl chloroformate
≥98.5% (AT)
Sinónimos:
Methyl 4-chlorocarbonyloxybenzoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7ClO4
Número de CAS:
Peso molecular:
214.60
Beilstein:
2111107
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.5% (AT)
Formulario
solid
bp
103-106 °C/4 mmHg (lit.)
mp
51-54 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(OC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C9H7ClO4/c1-13-8(11)6-2-4-7(5-3-6)14-9(10)12/h2-5H,1H3
Clave InChI
PPVBQEZMYRAXPV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)