229792
Bromuro de potasio
99.99% trace metals basis
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
solid
impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
índice de refracción
n20/D 1.5598 (lit.)
bp
1435 °C/1 atm (lit.)
mp
734 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: slightly soluble(lit.)
cadena SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?