Merck
227579
Sigma-Aldrich
4-Bromobutyl acetate
98%
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 106,00
50 G
US$ 288,00
US$ 106,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 106,00
50 G
US$ 288,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2(CH2)4Br
Número de CAS:
Peso molecular:
195.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 106,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.46 (lit.)
bp
92-93 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
CC(=O)OCCCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
Clave InChI
UOABIRUEGSGTSA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Bromobutyl acetate was used in the synthesis of 9-alkylguanine derivative[1].
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kjellberg J, et al.
Tetrahedron Letters, 27(7), 877-880 (1986)